Learn More
BD Sphero™ fluoreszierende Partikel
Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
Marke: BD 556255
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Polystyrol-Mikropartikel enthalten in Wasser unlösliche, fluoreszierende Farbstoffe, die sehr stabil sind und durch Waschen mit 70 % Alkohol sterilisiert werden können.
Spezifikation
UV (Hohe Intensität) fluoreszierende Partikel | |
1,7 bis 2,2 μm | |
Polystyrol | |
1% | |
4 °C | |
2 mL | |
RUO |
Durchsichtig | |
415 nm | |
Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie | |
Wasserunlösliche Fluoreszenzfarbstoffe | |
Flüssig | |
Durchflusszytometer mit einem mehrzeiligen UV-Laser |