Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: YPD-Bouillon
Für die Vermehrung und Erhaltung von Hefen zur Anwendung in der Molekularbiologie
172.00 CHF - 382.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Beige |
---|---|
Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
Form | Dehydriertes Pulver |
Medientyp | YPD-Bouillon |
Produkttyp | Hefe-Pepton-Dextrose-Bouillon |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11738882
|
BD
242810 |
Eimer | 2 kg |
382.00 CHF
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10574579
|
BD
242820 |
Flasche | 500 g |
172.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Allgemeine Methoden in der Hefegenetik spezifizieren die Verwendung von Hefeextrakt-Pepton-Dextrose (YPD)-Medium zur Kultivierung von Saccharomyces cerevisiae und anderen Hefen. Hefen wachsen gut auf einem minimalen Medium, das nur Dextrose und Salze enthält. Die Zugabe von Protein- und Hefezellextrakthydrolysaten ermöglicht ein schnelleres Wachstum, sodass sich die Zellen in der exponentiellen oder logarithmischen Wachstumsphase alle 90 Minuten teilen.
- Pepton dient als Quelle für Kohlenstoff, Stickstoff, Vitamine und Mineralien.
- Hefeextrakt liefert wachstumsfördernde B-Komplex-Vitamine.
- Dextrose ist die Kohlenhydratquelle.
- pH-Wert (6.5 %-Lösung, 25 °C): 6.5 ± 0.2
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Spezifikation
Beige | |
Dehydriertes Pulver | |
Hefe-Pepton-Dextrose-Bouillon | |
Für Erhaltung und Vermehrung von Hefen in molekularbiologischen Verfahren |
< 30 °C | |
YPD-Bouillon | |
Hefeextrakt 10 g/l, Pepton 20 g/l, Dextrose 20 g/l |