Learn More
BD Difco™ YPD-Brühe
Beschreibung
Allgemeine Methoden in der Hefegenetik spezifizieren die Verwendung von Hefeextrakt-Pepton-Dextrose (YPD)-Medium zur Kultivierung von Saccharomyces cerevisiae und anderen Hefen. Hefen wachsen gut auf einem minimalen Medium, das nur Dextrose und Salze enthält. Die Zugabe von Protein- und Hefezellextrakthydrolysaten ermöglicht ein schnelleres Wachstum, sodass sich die Zellen in der exponentiellen oder logarithmischen Wachstumsphase alle 90 Minuten teilen.
- Pepton dient als Quelle für Kohlenstoff, Stickstoff, Vitamine und Mineralien.
- Hefeextrakt liefert wachstumsfördernde B-Komplex-Vitamine.
- Dextrose ist die Kohlenhydratquelle.
- pH-Wert (6.5 %-Lösung, 25 °C): 6.5 ± 0.2
Bestellinformation
Die Preise beziehen sich auf eine Einheit, sofern nicht anders angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Beige |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriertes Pulver |
| Medientyp | YPD-Bouillon |
| Produkttyp | Nährbouillon |
| Zusammensetzung | Hefeextrakt 10 g/l, Pepton 20 g/l, Dextrose 20 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Erhaltung und Vermehrung von Hefen in molekularbiologischen Verfahren |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |