Learn More
BD Calcium – Assay-Kit
Für die homogene Messung intrazellulärer Calciumveränderungen
Marke:  BD 640178
Additional Details : Gewicht : 0.47500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15826289
  • 6660.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Calcium-Indikator, 10x-Signalverstärker
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Assay umfasst nur einen Schritt für Farbstoffzusatz und erfordert kein Waschen
  • Ermöglicht eine einfache Implementierung in Umgebungen mit hohem Durchsatz
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
10 Fläschchen Kalziumindikator ,100 ml Signalverstärker (10x, gefriergetrocknet)
Calcium – Assay-Kit
Für die homogene Messung intrazellulärer Calciumveränderungen
100 Präparate
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke