Learn More
BD Calcium – Assay-Kit
Click to view available options
Menge:
100 Aufreinigungen
10 Aufreinigungen
Tamaño de la unidad:
1 Set
Descripción
Includes
Calcium-Indikator, 10x-Signalverstärker
- Der Assay umfasst nur einen Schritt für Farbstoffzusatz und erfordert kein Waschen
- Ermöglicht eine einfache Implementierung in Umgebungen mit hohem Durchsatz
Especificaciones
Especificaciones
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die homogene Messung intrazellulärer Calciumveränderungen |
| Enthält | 1 Fläschchen Kalziumindikator ,10 ml Signalverstärker (10x, gefriergetrocknet), 90 ml Kalzium-Assaypuffer 1x |
| Menge | 10 Aufreinigungen |
| Typ | Calcium – Assay-Kit |
Nur für Forschungszwecke
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido