Learn More
Thermo Scientific™ Ultrafilter für Barnstead™ Reinstwasseraufbereitungssysteme
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™-Wasser-Aufreinigungssystems durch die Verwendung integrierter Ultrafilter, die automatisch gespült werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 50133981
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11317171
  • 442.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Reinstwasseraufbereitungssystems durch die Verwendung von integrierten Ultrafiltern. Die integrierten Ultrafilter der Reinstwassersysteme werden automatisch gespült und bieten so eine Lebensdauer von zwei Jahren.
Zur Verwendung mit den folgenden Barnstead Point-of-use-Wasseraufbereitungssystemen:
Teil 50133980:
  • GenPure™†
  • GenPure™ Pro†
  • GenPure™ xCAD†
†Nur für UF-, UF/UV- und UF/UV-TOC-Geräte
Teil 50133981:
  • MicroPure™‡
  • Smart2 Pure™‡
‡Nur für UF- und UF/UV-Geräte
Spezifikation
Spezifikation
Ultrafilter; zur Verwendung mit MicroPure, Smart2 Pure (nur UF- und UF/UV-Einheiten)
MicroPure, Smart2Pure (nur UF- und UF/UV-Einheiten)
Wasseraufbereitungssysteme Ultrafilter