Learn More
Thermo Scientific™ Ultrafilter für Barnstead™ Reinstwasseraufbereitungssysteme
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™-Wasser-Aufreinigungssystems durch die Verwendung integrierter Ultrafilter, die automatisch gespült werden.
442.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11317171
|
Thermo Scientific™
50133981 |
MicroPure, Smart2Pure (nur UF- und UF/UV-Einheiten) |
442.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Reinstwasseraufbereitungssystems durch die Verwendung von integrierten Ultrafiltern. Die integrierten Ultrafilter der Reinstwassersysteme werden automatisch gespült und bieten so eine Lebensdauer von zwei Jahren.
Zur Verwendung mit den folgenden Barnstead Reinstwassersystemen:
Teil 50133980:
- GenPure™†
- GenPure™ Pro†
- GenPure™ xCAD†
†Nur für UF-, UF/UV- und UF/UV-TOC-Geräte
Teil 50133981:
- MicroPure™‡
- Smart2 Pure™‡
‡Nur für UF- und UF/UV-Geräte
Spezifikation
Wasseraufbereitungssysteme Ultrafilter |