Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure™ Filter, 1/2 Größe
Behandeln Sie Ihr Speisewasser mit den Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure Filtern, 1/2 Größe, vor; diese sind in verschiedenen Porengrößen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ FL583X6
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure™ Filter, 1/2 Größe, zur Vorbehandlung Ihres Speisewassers. Zusätzlich zur Vorbehandlung des Speisewassers können die Filter auch als Endfilter eingesetzt werden, um eine gleichbleibende Wasserreinheit zu gewährleisten. Diese Filter sind mit den B-Pure Filterhaltern, 1/2 Größe, kompatibel und mit verschiedenen Porengrößen für all Ihre Anforderungen an die Vorfiltration erhältlich.
- Die große Oberfläche gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Flussraten von bis zu 2 l/min.
Spezifikation
0,2 µm-Endfilter für Filterhalter 1/2 Size B-Pure | |
Bis zu 2 l/min | |
B-Pure Filterhalter, 1/2 Größe | |
10 in. | |
2,5 Zoll |
Vorbehandelt | |
0,2 μm | |
Endfilter | |
25,4 cm | |
6,5 cm |