Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure™ Filter, 1/2 Größe
Behandeln Sie Ihr Speisewasser mit den Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure Filtern, 1/2 Größe, vor; diese sind in verschiedenen Porengrößen erhältlich.
106.00 CHF - 491.30 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12903311
|
Thermo Scientific™
FL583X1 |
5 um Pre- Filter für 1/2 Größe B -Pure -Filterhalter |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15395985
|
Thermo Scientific™
FL583X2 |
10 µm-Vorfilter für Filterhalter 1/2 Size B-Pure |
108.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12913311
|
Thermo Scientific™
FL583X3 |
15 µm-Vorfilter für Filterhalter 1/2 Size B-Pure |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15322188
|
Thermo Scientific™
FL583X4 |
1 um Pre- Filter für 1/2 Größe B -Pure -Filterhalter |
108.50 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11830880
|
Thermo Scientific™
FL583X5 |
0,45 µm-Endfilter für Filterhalter 1/2 Size B-Pure |
475.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12923311
|
Thermo Scientific™
FL583X6 |
0,2 µm-Endfilter für Filterhalter 1/2 Size B-Pure |
491.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure™ Filter, 1/2 Größe, zur Vorbehandlung Ihres Speisewassers. Zusätzlich zur Vorbehandlung des Speisewassers können die Filter auch als Endfilter eingesetzt werden, um eine gleichbleibende Wasserreinheit zu gewährleisten. Diese Filter sind mit den B-Pure Filterhaltern, 1/2 Größe, kompatibel und mit verschiedenen Porengrößen für all Ihre Anforderungen an die Vorfiltration erhältlich.
- Die große Oberfläche gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Flussraten von bis zu 2 ml/min.