Learn More
Barium bis(trifluoromethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452677
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15452677 250 mg 250 Milligramm
15432677 1 g 1 Gramm
15442677 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046381.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 168106-22-7
Summenformel C4H2BaF12N2O8S4
Molekulargewicht (g/mol) 699.614
MDL-Nummer MFCD22200529
InChI-Schlüssel VJUKAFJLZPVWME-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium bis trifluoromethanesulfonimide, barium bis-triflimide
PubChem CID 131725281
IUPAC-Name Barium;1,1,1-trifluor-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ba]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß bis gelb
Strukturformel [(CF3SO2)2N]2Ba
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1759
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 697.6
Physikalische Form Fest