accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 168106-22-7

FFFSOONHSOOFFFFFFSOONHSOOFFFBa

CAS RN 168106-22-7

IUPAC Name: bis(1,1,1-trifluoro-N-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide) barium
Synonyme: bis(1,1,1-trifluoro-N-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide) barium
Molekulargewicht (g/mol): 699.61
Summenformel: C4H2BaF12N2O8S4
InChi Key: VJUKAFJLZPVWME-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Ba].FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern