Learn More
HUBER Kugelventil
Kugelventil aus Edelstahl
Marke: HUBER 328240
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
-60 bis +200 °C; max. 10 bar bei +175 °C | |
Kugelventil | |
M16 x 1 |