Learn More
HUBER Kugelventil
Kugelventil aus Edelstahl
161.12 CHF - 1823.20 CHF
Produktcode | Marke | Größe | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10670303
|
HUBER
6091 |
M16 x 1 | -20 °C bis +140 °C |
161.12 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15246577
|
HUBER
328240 |
M16 x 1 | -60 bis +200 °C; max. 10 bar bei +175 °C |
868.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15236577
|
HUBER
328184 |
M24 x 1,5 | -60°bis +200 °C |
1139.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10688192
|
HUBER
6451 |
M30 x 1,5 | -10°bis +180 °C |
331.78 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15256577
|
HUBER
328191 |
M38 x 1,5 | -60°bis +200 °C |
1823.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15276537
|
HUBER
328203 |
M30 x 1,5 | -60 bis +200 °C; max. 10 bar bei +175 °C |
1171.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Kugelventil |