Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kugelgewindeteile, Zollbereich
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 01211909
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10050341
  • 94.90 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-11-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kugelgewindeteile
  • Zollbereich
  • Gemäß DIN 12264
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
S 19
Duran Glas