Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kugelgewindeteile, Zollbereich
Artikelnummer. p-7222439
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
S 13/5
S 19
S 29
S 35
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10050341
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01211909
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Kugelgewindeteile
  • Zollbereich
  • Gemäß DIN 12264
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Standard-Konusverbindung Nr. S 19
Material Duran Glas