Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kugelgewindeteile, Zollbereich
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01211305
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- Kugelgewindeteile
- Zollbereich
- Gemäß DIN 12264
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
S 13/5 | |
Duran Glas |