Learn More
BAGE4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | BAGE4 |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839554
|
Proteintech
20071-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16829554
|
Proteintech
20071-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The antibody can recognize BAGE4, BAGE, BAGE3, BAGE5.
BAGE4, also named as MLL3P and CT2.4, belongs to the BAGE family. It is a candidate gene encoding tumor antigens. BAGE4 is Cancer/testis antigen 2.4.Spezifikation
BAGE4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q13072, Q86Y27, Q86Y28, Q86Y29 | |
574, 85316, 85317, 85318 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
BAGE3 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
B melanoma antigen 4, BAGE4, Cancer/testis antigen 2.4, CT2.4, MLL3P | |
BAGE, BAGE3, BAGE4, BAGE5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |