Learn More
BAGE4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20071-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16829554
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody can recognize BAGE4, BAGE, BAGE3, BAGE5.
BAGE4, also named as MLL3P and CT2.4, belongs to the BAGE family. It is a candidate gene encoding tumor antigens. BAGE4 is Cancer/testis antigen 2.4.
Spezifikation
Spezifikation
BAGE4
Polyclonal
Unconjugated
BAGE3
B melanoma antigen 4, BAGE4, Cancer/testis antigen 2.4, CT2.4, MLL3P
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
574, 85316, 85317, 85318
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q13072, Q86Y27, Q86Y28, Q86Y29
BAGE, BAGE3, BAGE4, BAGE5
Peptide
150 μL