Learn More
Bakteriologisches Pepton, UltraPure
Hochwertiges Pepton, speziell für allgemeine bakteriologische Zwecke vorbereitet.
61.38 CHF - 980.50 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15895388
|
Thermo Scientific
J20048.TD |
1 lb. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15805398
|
Thermo Scientific
J20048.=A |
5 lb. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15815398
|
Thermo Scientific
J20048.5 |
25 lb. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Format: Pulver
- CAS: 73049-73-7
- MDL-Nummer: MFCD00131829
RUO – Research Use Only