Learn More
Bakteriologisches Pepton, UltraPure
Hochwertiges Pepton, speziell für allgemeine bakteriologische Zwecke vorbereitet.
Marke: Thermo Scientific J20048.TD
Additional Details : CAS : 73049-73-7 Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Format: Powder
- CAS: 73049-73-7
- MDL Number: MFCD00131829
Spezifikation
Powder | |
Bacteriological Peptone | |
Plastic Bottle |
Ultrapure | |
For General Bacteriological Purposes | |
1 lb. |
RUO – Research Use Only