Learn More
Bakteriologisches Pepton, UltraPure
Hochwertiges Pepton, speziell für allgemeine bakteriologische Zwecke vorbereitet.
Marke: Thermo Scientific J20048.5
Additional Details : CAS : 73049-73-7 Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Format: Pulver
- CAS: 73049-73-7
- MDL-Nummer: MFCD00131829
Spezifikation
Pulver | |
Bacteriological Peptone | |
Kunststoffflasche |
Ultrapure | |
Allgemeine bakteriologische Anwendungen | |
25 lb. |
RUO – Research Use Only