Learn More
Honeywell™ BACOU Schuhe
Die Honeywell™ BACOU TXL REPORTER S 3 Schuhe verfügen über wasserbeständiges geöltes Vollleder-Obermaterial und eine ergonomische Abschlusskante.
Marke: Honeywell™ 6244416-44
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- 200 J Freelium™ Zehenkappe aus nichtmetallischem Metall
- Nicht magnetisch
- Chemisch neutral
- Ultraleicht: 20 % leichter als eine Standardzehenkappe aus Verbundwerkstoff
- Extra dünn: 30 % dünner als eine Standardzehenkappe aus Verbundwerkstoff
- Unveränderbarer, ausgezeichneter Thermoisolator für den Träger nicht wahrnehmbar
- Durchstichsichere Flexium™ Zwischensohle
- Nichtmetallisch, aus hochfesten Textilfasern
- Deckt 100 % der Plantar-Oberfläche ab
- Die Mittelsohle ist leicht und flexibel
- Keine Einschränkungen für den Träger beim Biegen des Fußes
- Antistatisch und komfortabel
- Die Innensohle ist ergonomisch und antistatisch
- Antibakterielle Behandlung
- Bietet optimalen Komfort und Hygiene
Spezifikation
ISO9001/2008, EG PSA-Kategorie2, EG-Bescheinigungsnummer | |
Leder | |
Polyurethan |
Schwarz | |
44 | |
Durchstichfest, antistatisch und antibakteriell |