Learn More
Honeywell™ BACOU Schuhe
Die Honeywell™ BACOU TXL REPORTER S 3 Schuhe verfügen über wasserbeständiges geöltes Vollleder-Obermaterial und eine ergonomische Abschlusskante.
101.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO9001/2008, EG PSA-Kategorie2, EG-Bescheinigungsnummer |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Leder |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Beständig gegen | Durchstichfest, antistatisch und antibakteriell |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11867030
|
Honeywell™
6244416-41 |
41 |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11887030
|
Honeywell™
6244416-43 |
43 |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11897030
|
Honeywell™
6244416-44 |
44 |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11807040
|
Honeywell™
6244416-45 |
45 |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 200 J Freelium™ Zehenkappe aus nichtmetallischem Metall
- Nicht magnetisch
- Chemisch neutral
- Ultraleicht: 20 % leichter als eine Standardzehenkappe aus Verbundwerkstoff
- Extra dünn: 30 % dünner als eine Standardzehenkappe aus Verbundwerkstoff
- Unveränderbarer, ausgezeichneter Thermoisolator für den Träger nicht wahrnehmbar
- Durchstichsichere Flexium™ Zwischensohle
- Nichtmetallisch, aus hochfesten Textilfasern
- Deckt 100 % der Plantar-Oberfläche ab
- Die Mittelsohle ist leicht und flexibel
- Keine Einschränkungen für den Träger beim Biegen des Fußes
- Antistatisch und komfortabel
- Die Innensohle ist ergonomisch und antistatisch
- Antibakterielle Behandlung
- Bietet optimalen Komfort und Hygiene
Spezifikation
ISO9001/2008, EG PSA-Kategorie2, EG-Bescheinigungsnummer | |
Leder | |
Durchstichfest, antistatisch und antibakteriell |
Schwarz | |
Polyurethan |