Learn More
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels
Artikelnummer. 17871495
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1,125 in.
2,25 in.
3 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 17871495
Marke: Brady™ 149270
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels completely dissolve in warm water within 30 seconds, leaving no adhesive residue behind.
  • Ideal for use in laboratory settings, asset tracking, or general use
  • Easy to remove, saving time during re-labeling process
  • Environmentally responsible
  • Pressure-sensitive adhesive allows for quick and easy application
Compliance
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Papier
Print Technology Thermotransfer
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP35 Multi-Color Schilder- und Etikettendrucker
Länge (angloamerikanisch) 300 ft.
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Alternate Part Number B30C-3000-403-WT