Learn More
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels completely dissolve in warm water within 30 seconds, leaving no adhesive residue behind.
177.00 CHF - 283.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Ausführung | Matt |
Material | Papier |
Print Technology | Thermotransfer |
Länge (angloamerikanisch) | 300 ft. |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17821495
|
Brady™
149268 |
1,125 in. |
177.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17801505
|
Brady™
149269 |
2,25 in. |
207.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17871495
|
Brady™
149270 |
3 in. |
253.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17841495
|
Brady™
149271 |
4 in. |
283.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ideal for use in laboratory settings, asset tracking, or general use
- Easy to remove, saving time during re-labeling process
- Environmentally responsible
- Pressure-sensitive adhesive allows for quick and easy application
Compliance
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Spezifikation
Weiß | |
Papier | |
300 ft. |
Matt | |
Thermotransfer |