Learn More
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels completely dissolve in warm water within 30 seconds, leaving no adhesive residue behind.
Marke:  Brady™ 149271
202.77 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17841495
  • 283.00 CHF / 1 Rollen
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Ideal for use in laboratory settings, asset tracking, or general use
  • Easy to remove, saving time during re-labeling process
  • Environmentally responsible
  • Pressure-sensitive adhesive allows for quick and easy application
Compliance
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Spezifikation
Spezifikation
Abnehmbar
Matt
Thermotransfer
300 ft.
B30C-4000-403-WT
Weiß
Papier
BBP37 Color & Cut Schilder- und Etikettendrucker
4 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels > Width: 4in.