Learn More
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels completely dissolve in warm water within 30 seconds, leaving no adhesive residue behind.
Marke: Brady™ 149269
189.96 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal for use in laboratory settings, asset tracking, or general use
- Easy to remove, saving time during re-labeling process
- Environmentally responsible
- Pressure-sensitive adhesive allows for quick and easy application
Compliance
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
Thermotransfer | |
300 ft. | |
B30C-2250-403-WT |
Weiß | |
Papier | |
BBP37 Color & Cut Schilder- und Etikettendrucker | |
2,25 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels > Width: 2.25in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur