Learn More
Quickfit™ Geblasener Jod-Hohlstopfen
Beschreibung
Zur Verwendung mit Jod-Stopfenkolben
- Der Stopfen hat einen verlängerten Griff, der weit über die Flüssigkeitsversiegelung hinausragt
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Jodkolben |
| Produkttyp | Stopfen |
| Gewindegröße | 29/32 |