Learn More
Azlon™ PTFE-Rührstäbe
Ideal für die Verwendung mit großen Gefäßen.
Marke: Azlon SWN682
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Ähnlich wie zylindrische Rührstäbe, erzeugt jedoch stärkere Verwirbelungen bei niedriger Drehzahl
Specifica
27 mm | |
2 | |
Magnet | |
159 mm |