Learn More
Azlon™ PTFE-Rührstäbe
Ideal für die Verwendung mit großen Gefäßen.
Marke: Azlon SWN677
Additional Details : Gewicht : 0.00800kg
Beschreibung
- Ähnlich wie zylindrische Rührstäbe, erzeugt jedoch stärkere Verwirbelungen bei niedriger Drehzahl
Spezifikation
13 mm | |
2 | |
Magnet | |
75 mm |