Learn More
Azlon™ Teströhrchengestell aus Polypropylen
Preisgünstige und robuste Reagenzglasgestelle in flachen Paketen zur Selbstmontage
Marke: Azlon RPW026P
97.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Preisgünstige und robuste Reagenzglasgestelle in flachen Paketen zur Selbstmontage
- Autoklavierbar bei 121 °C
- In Wasserbädern versenkbar
- Alphanumerische Codierung der Positionen
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Weiß | |
Polypropylen | |
265 x 126 x 88 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (25 bis 26 mm) | |
32 | |
26 mm |