Learn More
Azlon™ Teströhrchengestell aus Polypropylen
Preisgünstige und robuste Reagenzglasgestelle in flachen Paketen zur Selbstmontage
73.70 CHF - 103.00 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11387794
|
Azlon
RPB021P |
Blau | 40 | 21 mm | 265 x 126 x 75 mm |
91.50 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12531406
|
Azlon
RPB026P |
Blau | 32 | 26 mm | 265 x 126 x 88 mm |
103.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11367794
|
Azlon
RPB018P |
Blau | 55 | 18 mm | 265 x 126 x 75 mm |
91.50 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11933849
|
Azlon
RPB031P |
Blau | 21 | 31 mm | 265 x 126 x 88 mm |
103.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11377794
|
Azlon
RPW021P |
Weiß | 40 | 21 mm | 265 x 126 x 75 mm |
91.50 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11397794
|
Azlon
RPW026P |
Weiß | 32 | 26 mm | 265 x 126 x 88 mm |
103.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11347794
|
Azlon
RPW013P |
Weiß | 84 | 13 mm | 265 x 126 x 75 mm |
91.50 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11971528
|
Azlon
RPW018P |
Weiß | 55 | 18 mm | 265 x 126 x 75 mm |
95.85 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11307804
|
Azlon
RPW031P |
Weiß | 21 | 31 mm | 265 x 126 x 88 mm |
103.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11357794
|
Azlon
RPB013P |
Blau | 84 | 13 mm | 265 x 126 x 75 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Preisgünstige und robuste Reagenzglasgestelle in flachen Paketen zur Selbstmontage
- Autoklavierbar bei 121 °C
- In Wasserbädern versenkbar
- Alphanumerische Codierung der Positionen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen |