Learn More
Azlon™ Teströhrchengestell aus Polypropylen
Preisgünstige und robuste Reagenzglasgestelle in flachen Paketen zur Selbstmontage
Marke: Azlon RPB018P
86.93 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.04000kg
Beschreibung
Preisgünstige und robuste Reagenzglasgestelle in flachen Paketen zur Selbstmontage
- Autoklavierbar bei 121 °C
- In Wasserbädern versenkbar
- Alphanumerische Codierung der Positionen
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Blau | |
Polypropylen | |
265 x 126 x 75 mm | |
18 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (16 bis 18 mm) | |
55 | |
18 mm |