Learn More
Azlon™ Teströhrchengestell aus Polypropylen
Preisgünstige und robuste Reagenzglasgestelle in flachen Paketen zur Selbstmontage
Marke: Azlon RPB013P
Additional Details : Gewicht : 1.14000kg
Beschreibung
Preisgünstige und robuste Reagenzglasgestelle in flachen Paketen zur Selbstmontage
- Autoklavierbar bei 121 °C
- In Wasserbädern versenkbar
- Alphanumerische Codierung der Positionen
Spezifikation
Tube Rack | |
Blau | |
Polypropylen | |
265 x 126 x 75 mm | |
13 mm |
Autoklavierbar | |
Tubes (12 to 13 mm) | |
84 | |
13 mm |