Learn More
Azlon™ Teströhrchengestell aus Polypropylen
Preisgünstige und robuste Reagenzglasgestelle in flachen Paketen zur Selbstmontage
Marke: Azlon RPW013P
63.23 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.16000kg
Beschreibung
Preisgünstige und robuste Reagenzglasgestelle in flachen Paketen zur Selbstmontage
- Autoklavierbar bei 121 °C
- In Wasserbädern versenkbar
- Alphanumerische Codierung der Positionen
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Weiß | |
Polypropylen | |
265 x 126 x 75 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (12 bis 13 mm) | |
84 | |
13 mm |