Learn More
Azlon™ Spatel aus Polypropylen
Aus Polypropylen. SciLabWare™ Azlon™ Spatel aus Polypropylen sind bei normaler Verwendung praktisch unzerbrechlich und nehmen nach dem Biegen wieder ihre ursprüngliche Form an.
Marke: Azlon SWY064P
Additional Details : Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
Manufactured from polypropylene. SciLabWare™ Azlon™ Polypropylene Spatula is virtually unbreakable in normal use and retain shape after flexing.
- Gegossene feste konische Spateln mit abgeschrägten Enden
- Beim Normalgebrauch nahezu unzerbrechlich und formbewahrend nach dem Verbiegen
- Gute chemische und thermische Beständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
Ja | |
28 mm | |
Polypropylen |
Spatel | |
200 x 28 mm | |
200 mm |