Learn More
Azlon™ Spatel aus Polypropylen
Aus Polypropylen. SciLabWare™ Azlon™ Spatel aus Polypropylen sind bei normaler Verwendung praktisch unzerbrechlich und nehmen nach dem Biegen wieder ihre ursprüngliche Form an.
23.23 CHF - 28.10 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Produkttyp | Spatel |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12079907
|
Azlon
SWY060P |
115 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11397784
|
Azlon
SWY062P |
165 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12099867
|
Azlon
SWY064P |
200 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Manufactured from polypropylene. SciLabWare™ Azlon™ Polypropylene Spatula is virtually unbreakable in normal use and retain shape after flexing.
- Gegossene feste konische Spateln mit abgeschrägten Enden
- Beim Normalgebrauch nahezu unzerbrechlich und formbewahrend nach dem Verbiegen
- Gute chemische und thermische Beständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
Ja | |
Spatel | |
Polypropylen |