Learn More
Azlon™ ovaler magnetischer Rührstab
Verwenden Sie diese Stäbe für verschiedene Rühranwendungen. Azlon™ Ovale magnetische Rührstäbe sind ideal für Rundkolben.
Marke: Azlon SWN525
38.57 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Zum effizienten Rühren
- PTFE-Verbindung
Spezifikation
16 mm | |
2/Pckg. | |
Ja | |
Oval |
1.3 in. | |
Magnetisch | |
35 mm |