Learn More
Azlon™ ovaler magnetischer Rührstab
Verwenden Sie diese Stäbe für verschiedene Rühranwendungen. Azlon™ Ovale magnetische Rührstäbe sind ideal für Rundkolben.
Marke:  Azlon SWN524
33.11 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10666855
  • 35.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum effizienten Rühren
  • PTFE-Verbindung
Spezifikation
Spezifikation
16 mm
2/Pckg.
Ja
Oval
1.18 in.
Magnetisch
30 mm