Learn More
Azlon™ ovaler magnetischer Rührstab
Verwenden Sie diese Stäbe für verschiedene Rühranwendungen. Azlon™ Ovale magnetische Rührstäbe sind ideal für Rundkolben.
Marke: Azlon SWN522
26.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Zum effizienten Rühren
- PTFE-Verbindung
Spezifikation
12 mm | |
2/Pckg. | |
Ja | |
Oval |
0.98 in. | |
Magnetisch | |
25 mm |