Learn More
Azlon™ ovaler magnetischer Rührstab
Verwenden Sie diese Stäbe für verschiedene Rühranwendungen. Azlon™ Ovale magnetische Rührstäbe sind ideal für Rundkolben.
Marke: Azlon SWN520
27.48 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- Zum effizienten Rühren
- PTFE-Verbindung
Spezifikation
10 mm | |
2/Pckg. | |
Ja | |
Oval |
0.78 in. | |
Magnetisch | |
20 mm |