Learn More
Azlon™ ovaler magnetischer Rührstab
Verwenden Sie diese Stäbe für verschiedene Rühranwendungen. Azlon™ Ovale magnetische Rührstäbe sind ideal für Rundkolben.
Marke: Azlon SWN526
39.44 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Zum effizienten Rühren
- PTFE-Verbindung
Spezifikation
20 mm | |
2/Pckg. | |
Ja | |
Oval |
1.57 in. | |
Magnetisch | |
40 mm |