Learn More
Azlon™ Rundflaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss
Als Tropf- oder Dosierflaschen geeignet. Azlon™ Runde Flaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss zeichnen sich durch einen gefassten Dichtungsverschluss aus und lassen sich zur Anpassung der Durchflussrate entsprechend zuschneiden.
14.95 CHF - 27.85 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Als Tropf- oder Dispenserflasche verwendet |
---|---|
Enthält | Tropfverschluss mit Ausguss |
Material | LDPE |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Schmal, mit Gewinde |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12054827
|
Azlon
BGE814PNC |
30 ml |
14.95 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10709385
|
Azlon
BGE820PNC |
60 ml |
16.15 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12084747
|
Azlon
BGE828PNC |
150 ml |
17.75 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12084707
|
Azlon
BGE830PNC |
250 ml |
25.90 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10044804
|
Azlon
BGE836PNC |
500 ml | ||||||||
Beschreibung
Als Tropfflasche oder Dispensierflasche zu verwenden.AzlonTM Rundflaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss verfügen über eine unverlierbare Dichtkappe und lassen sich zum Anpassen der Durchflussrate zuschneiden.
- Runde LDPE-Flaschen mit Tropfverschluss mit Ausguss
- Widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
Spezifikation
Als Tropf- oder Dispenserflasche verwendet | |
LDPE | |
Schmal, mit Gewinde | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss mit Tropfspitze |
Tropfverschluss mit Ausguss | |
Ja | |
Rund | |
28/R4 |