Learn More
Azlon™ Rundflaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Als Tropfflasche oder Dispensierflasche zu verwenden.AzlonTM Rundflaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss verfügen über eine unverlierbare Dichtkappe und lassen sich zum Anpassen der Durchflussrate zuschneiden.
- Runde LDPE-Flaschen mit Tropfverschluss mit Ausguss
- Widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16,91 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Als Tropf- oder Dispenserflasche verwendet |
| Enthält | Tropfverschluss mit Ausguss |
| Material | LDPE |
| Menge | Schrumpffolienpackung |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Öffnung | Schmal, mit Gewinde |
| Mehr anzeigen |