Learn More
Axygen™ Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 VPrep™ and Bravo: 384 Spitzen/Gestell
Umfassende Auswahl an Pipettenspitzen für Agilent/Velocity11 Automatisierungssysteme
Marke: Axygen™ VTF-384-15-L-R-S
Additional Details : Gewicht : 9.81000kg
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Unsteril oder steril sowie mit und ohne Filter erhältlich
- Auch mit Maxymum Recovery™ für verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten erhältlich
Bestellinformation
Packung: 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
15 μl | |
Steril | |
Ja | |
Maxymum Recovery™ Technologie für äußerst geringe Retention | |
Automatisierung, Round | |
50 Gestelle/Karton | |
Polyethylen |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Gestell | |
SBS-Gestell | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST |