Learn More
Axygen™ Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 VPrep™ and Bravo: 384 Spitzen/Gestell
Umfassende Auswahl an Pipettenspitzen für Agilent/Velocity11 Automatisierungssysteme
4745.00 CHF - 6635.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Maxymum Recovery™ Technologie für äußerst geringe Retention |
Format | Gestell |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Spitzenform | Sterilität | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Spitzenform | Sterilität | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15541453
|
Axygen™
VT-384-5-L-R |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisierung, Round | Nicht steril | 5 μ l |
4745.00 CHF
19200 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15551453
|
Axygen™
VT-384-5-L-R-S |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisierung, Round | Steril | 5 μ l |
5190.00 CHF
19200 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15581453
|
Axygen™
VTF-384-50-L-R-S |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisierung, Round | Steril | 50 μ l |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15531453
|
Axygen™
VT-384-31-L-R-S |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisierung, Round | Steril | 30 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15264646
|
Axygen™
VT-384-31-L-R |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisierung, Round | Nicht steril | 30 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15571453
|
Axygen™
VTF-384-15-L-R-S |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisierung, Round | Steril | 15 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15521453
|
Axygen™
VT-384-10-L-R-S |
Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST | Automation, Round | Sterile | 10 μL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15262345
|
Axygen™
VT-384-10-L-R |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisierung, Round | Nicht steril | 10 μ l |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15272345
|
Axygen™
VT-384-70-L-R |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisierung, Round | Nicht steril | 70 μ l |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15561453
|
Axygen™
VT-384-70-L-R-S |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST | Automatisierung, Round | Steril | 70 μ l |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Unsteril oder steril sowie mit und ohne Filter erhältlich
- Auch mit Maxymum Recovery™ für verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten erhältlich
Bestellinformation
Packung: 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Durchsichtig | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Gestell |
Ja | |
Maxymum Recovery™ Technologie für äußerst geringe Retention | |
Automatisierung, Round |