Learn More
Axygen™ Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 VPrep™ and Bravo: 384 Spitzen/Gestell
Umfassende Auswahl an Pipettenspitzen für Agilent/Velocity11 Automatisierungssysteme
Marke:  Axygen™ VT-384-5-L-R-S
Additional Details : Gewicht : 9.81000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15551453
  • 5190.00 CHF / 19200 Stück
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Transparentes Polypropylen
  • Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Unsteril oder steril sowie mit und ohne Filter erhältlich
  • Auch mit Maxymum Recovery™ für verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten erhältlich
Bestellinformation
Packung: 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
5 μ l
Steril
Ja
Maxymum Recovery™ Technologie für äußerst geringe Retention
Automatisierung, Round
50 Gestelle/Karton
Polypropylen
Ungefiltert
Durchsichtig
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Gestell
SBS-Gestell
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST