Learn More
Axygen™ Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 VPrep™ and Bravo: 384 Spitzen/Gestell
Umfassende Auswahl an Pipettenspitzen für Agilent/Velocity11 Automatisierungssysteme
Marke:  Axygen™ VT-384-10-L-R-S
Additional Details : Gewicht : 9.81000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15521453
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Tip format: 96 tip
  • Tip volume range: 20 μL to 250 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
    - Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface
  • Compatible heads: 96LT, 8LT
  • Rack format: ANSI/SLAS
  • Rack material: Polypropylene
Bestellinformation
Packaging:10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Spezifikation
Spezifikation
10 μL
Clear
DNase, RNase, and Pyrogen free
Rack
Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST
Sterile
Autoclavable
Maxymum Recovery™ technology for ultra-low retention
Automation, Round
Polypropylene