Learn More
Axygen™ Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 VPrep™ and Bravo: 384 Spitzen/Gestell
Umfassende Auswahl an Pipettenspitzen für Agilent/Velocity11 Automatisierungssysteme
Marke:  Axygen™ VT-384-10-L-R
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15262345
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Transparentes Polypropylen
  • Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Unsteril oder steril sowie mit und ohne Filter erhältlich
  • Auch mit Maxymum Recovery™ für verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten erhältlich
Bestellinformation
Packung: 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
10 μ l
Nicht steril
Ja
Maxymum Recovery™ Technologie für äußerst geringe Retention
Automatisierung, Round
50 Gestelle/Karton
Polypropylen
Ungefiltert
Durchsichtig
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Gestell
SBS-Gestell
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST