Learn More
Axygen™ Axygen™ 384-Well PCR-Mikrotiterplatten mit Rahmen
384-Well-PCR-Platten mit Einzel- und Doppelkerbe
Marke:  Axygen™ PCR-384-RGD-C
Additional Details : Gewicht : 3.18000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12739438
  • 910.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
96 Well Platten und Matten für 0,2mL Thermocycler Blocks.
Barcode bei skirted Platten verfügbar
In verschiedenen Grössen, Konfigurationen und Farben verfügbar
Aus 99,9% reinem PP
Spezielle Kappenform zum Schutz gegen Verdampfung
Zertifiziert RNase-, DNase- und Endotoxin sicher
Quantitative PCR kompatible Platten für viele Real Time PCR Geräte
Ultradünne, gleichmässige Wandstärke zum präzisen Wärmetransfer
Alle Multi Well Platten Masse als PDF verfügbar, um automatisierte Applikationen zu steuern
384 Well RigiPlate™ PCR Platte
Eine Ecke gekerbt
Roboter freundliche Full-Skirt Form
384 Well, Skirted, erhöhte Wells
Eine Ecke gekerbt
Erhöhte Wells ermöglichen 55μl Volumen
Beschreibung: 384 Well RigiPlate™, Skirted
Volumen: 50μl
Farbe: Klar
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Standard
16 x 24
Voll
50 μl
49,5 μl
Rund
Doppelt gekerbt
20/Packung
RNase-/DNase-frei
Ohne Deckel
Durchsichtig
Polypropylen
384
Unsteril
Für Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, Automatisierungsanwendungen
100/Karton
Durchsichtig